1214004
USP
Dioxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, Dioxybenzone
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxybenzone
fabricante / nombre comercial
USP
bp
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
Clave InChI
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)