1148737
USP
Corosolic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2α,3β)-2,3-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyursolic acid, Colosolic acid, Corsolic acid, Glucosol
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
corosolic acid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](O)C(C)(C)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C30H48O4/c1-17-10-13-30(25(33)34)15-14-28(6)19(23(30)18(17)2)8-9-22-27(5)16-20(31)24(32)26(3,4)21(27)11-12-29(22,28)7/h8,17-18,20-24,31-32H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,20-,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
HFGSQOYIOKBQOW-ZSDYHTTISA-N
Aplicación
- Banaba Leaf
- Banaba Leaf Dry Extract
- Banaba Leaf Powder
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)