1145477
USP
Coix Seed Oil Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
coix seed
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- Coix Seed
- Coix Seed Powder
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)