1138620
USP
Clofarabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)[n]2c3nc(nc(c3nc2)N)Cl
InChI
1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
Clave InChI
WDDPHFBMKLOVOX-AYQXTPAHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)