1134200
USP
Cladribine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, CdA, Cladribine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cladribine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Clave InChI
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Aplicación
- Cladribine Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)