1134186
USP
Cilostazol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cilostazol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(CC1)N(CCCCC2=NN=NN2C3CCCCC3)C(C1=C4)=CC=C4OCCCCC5=NN=NN5C6CCCCC6
InChI
1S/C31H45N9O2/c41-31-20-17-24-23-27(42-22-10-8-16-30-33-35-37-40(30)26-13-5-2-6-14-26)18-19-28(24)38(31)21-9-7-15-29-32-34-36-39(29)25-11-3-1-4-12-25/h18-19,23,25-26H,1-17,20-22H2
Clave InChI
GVMLJEUDNKNZAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)