Documentos clave
1097975
USP
Cefotetan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(6R,7S)-7-[[[4-(2-Amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietan-2-yl]carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 544,00
US$ 544,00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 544,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17N7O8S4
Número de CAS:
Peso molecular:
575.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 544,00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cefotetan
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1C(SC1=C(C(=O)N)C(=O)O)C(=O)N[C@]2([C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4[n](nnn4)C)OC
InChI
1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30)/b12-6-/t13?,15-,17+/m1/s1
Clave InChI
SRZNHPXWXCNNDU-IXOPCIAXSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Cefotetan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cefotetan Disodium
  • Cefotetan Injection
  • Cefotetan for Injection
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)