Merck
1086935
USP
Calcium levulinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 306.32 (C10H14CaO6 . 2H2O)
Sinónimos:
Calcium levulinate dihydrate, γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 240,00
US$ 240,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 240,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
153.16
Beilstein:
3764203
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 240,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
calcium levulinate
mol peso
monograph mol wt. 306.32 (C10H14CaO6 . 2H2O)
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Calcium levulinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)