1074030
USP
4,4′-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4,4′-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, DDPM, Deacetylbisacodyl
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
bisacodyl
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
n1c(cccc1)C(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
Clave InChI
LJROKJGQSPMTKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)