Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.410,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
243.69
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atenolol
form
solid
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
ClCC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)N
InChI
1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15)
InChI key
OQFMSHFNOSFLJU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Atenolol Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| API family atenolol | API family atenolol | API family atenolol | API family atenolol |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?