1042690
USP
Aripiprazole Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
7-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}quinolin-2(1H)-one, Dehydroaripiprazole
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
aripiprazole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1N2CCN(CC2)CCCCOc3cc4[nH][c](ccc4cc3)=O)Cl
InChI
1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
Clave InChI
CDONPRYEWWPREK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
661.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
349.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)