1038003
USP
Antazoline phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Antazoline phosphate salt, 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline
Seleccione un Tamaño
US$ 544,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 544,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
antazoline
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OP(O)(O)=O.C1CN=C(CN(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N1
InChI
1S/C17H19N3.H3O4P/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
DUIGUKRYYAGJAF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)