1034320
USP
Amrinone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,6-Dihydro-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carboxamide, Inamrinone Related Compound A, 5-Carboxamide[3,4′-bipyridin]-6(1H)-one
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
amrinone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[nH]1[c](c(cc(c1)c2ccncc2)C(=O)N)=O
InChI
1S/C11H9N3O2/c12-10(15)9-5-8(6-14-11(9)16)7-1-3-13-4-2-7/h1-6H,(H2,12,15)(H,14,16)
Clave InChI
JQVJXOJHWJIKSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)