1025351
USP
Aminohippuric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
aminohippuric acid
fabricante / nombre comercial
USP
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)