Merck
1022808
USP
2-Amino-5-chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Chloro-2-benzoylaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
231.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
475640
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
description
API family: alprazolam
API family
chlordiazepoxide , alprazolam, oxazepam; prazepam
manufacturer/tradename
USP
mp
96-98 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
InChI key
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Amino-5-chlorobenzophenone is a organic nonlinear optical material.
Application
It was used in the determination of chlordiazepoxide and mebeverine HCl using HPLC method.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chlorobenzophenone
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
388.4 °F - closed cup
flash_point_c
198 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)