1013534
USP
Almotriptan System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Mixture of almotriptan malate and almotriptan monomethyl analog
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
almotriptan
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)