1012848
USP
Alitame
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
L-α-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide hemi(pentahydrate)
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
alitame
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
S2C(C(C2(C)C)N[C@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)(C)C.S1C(C(C1(C)C)N[C@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)(C)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H25N3O4S.5H2O/c2*1-7(16-12-13(2,3)22-14(12,4)5)10(20)17-11(21)8(15)6-9(18)19;;;;;/h2*7-8,12,16H,6,15H2,1-5H3,(H,18,19)(H,17,20,21);5*1H2/t2*7-,8+;;;;;/m11...../s1
Clave InChI
CAGRXIUPBXSNBW-FLBSXDLDSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)