Merck
1000818
USP
Acetato de abiraterona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
17-(piridina-3-il)androsta-5,16-dien-3β-il acetato
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H33NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
391.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
abiraterone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI key
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Gene Information
human ... CYP17A1(1586)
General description
El acetato de abiraterona es un profármaco de abiraterona y un potente inhibidor de la enzima CYP17, necesaria para la biosíntesis de andrógenos en las glándulas suprarrenales, los testículos y el tejido prostático.
Application
Abiraterone acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Abiraterone Acetate Tablets
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Endocrine system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Phase II study of abiraterone acetate in chemotherapy-naive metastatic castration-resistant prostate cancer displaying bone flare discordant with serologic response
Ryan.JC, et al.
Clinical Cancer Research, 14(7), 4854-4861 (2011)
Abiraterone Acetate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 25-25 (2020)
Ryan.JC, et al.
Journal of Clinical Oncology, 28(9), 1481-1488 (2010)
Phase II multicenter study of abiraterone acetate plus prednisone therapy in patients with docetaxel-treated castration-resistant prostate cancer
Danila.CD, et al.
Journal of Clinical Oncology, 28(9), 1496- 1501 (2010)
Abiraterone Acetate Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 26-26 (2022)