Z777223
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L50
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 403NP5-2001C
envase
1 ea of
Parámetros
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Proteomix User Manual
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)