Z777142
Proteomix® SCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Proteomix® SCX-NP1.7 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiales
stainless steel
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 401NP2-2103
envase
1 ea of
Parámetros
69 Mpa max. pressure (10,000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
1.7 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Proteomix User Manual
Información legal
Aplicación
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCActive Filters