Y0002329
Melatonina
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-Acetil-5-metoxitriptamina
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
melatonin
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
116.5-118 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Clave InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)