Y0002306
Nebivolol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Nebivolol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nebivolol
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc2c(cc1)O[C@H](CC2)[C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@H]3Oc4c(cc(cc4)F)CC3
InChI
1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m0/s1
Clave InChI
KOHIRBRYDXPAMZ-YHDSQAASSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)