Y0002224
Sorafenib tosilate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sorafenib tosylate, 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-methylbenzenesulfonate, BAY 43-9006 tosylate salt, BAY43-9006 tosylate salt, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea, 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Productos recomendados
familia API
sorafenib
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c2c(ccc(c2)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4cc([n+H]cc4)C(=O)NC)Cl.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)