Y0002183
Isovitexin
HRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
About This Item
Productos recomendados
familia API
vitexin
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Clave InChI
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)