Y0002172
Tilidine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(1R,2S)-rel-2-(Dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
API family
tilidine
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]1C(CCC=C1)(c2ccccc2)C(=O)OCC)(C)C
InChI
1S/C17H23NO2/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3/t15-,17?/m1/s1
InChI key
WDEFBBTXULIOBB-LDCVWXEPSA-N
General description
application
Packaging
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)