Y0002157
Fluocortolone pivalate for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Fluocortolone pivalate, (6α,11β,16α)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-6-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
familia API
fluocortolone
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)C)C)O
InChI
1S/C27H37FO5/c1-14-9-17-16-11-19(28)18-10-15(29)7-8-26(18,5)23(16)20(30)12-27(17,6)22(14)21(31)13-33-24(32)25(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,22-23,30H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,22-,23-,26+,27+/m1/s1
Clave InChI
XZBJVIQXJHGUBE-HZMVJJPJSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)