Y0002135
Propranolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
familia API
propranolol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)