Y0002133
Topiramate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
familia API
topiramate
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Clave InChI
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)