Y0002115
Benserazide for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Benserazide hydrochloride, DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
familia API
benserazide
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Clave InChI
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DDC(1644)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)