Y0002102
Fenoterol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Fenoterol hydrobromide, 2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamine hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
familia API
fenoterol
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
Clave InChI
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB2(154)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)