Merck
Y0002101
D-Pantothenic acid hemicalcium salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 203,00
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 203,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Número de CAS:
Peso molecular:
238.27
Beilstein:
3769272
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
calcium pantothenate
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Clave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Precursor en la biosíntesis de la coenzima  A.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Propiedades físicas
Due to the unstable, hygroscopic nature of the free acid, the calcium salt is employed.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)