Y0002091
Regorafenib impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[3-Fluoro-4-[[2-[(methylamino)carbonyl]-4-pyridinyl]amino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
regorafenib
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(ccc(c1)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Nc2cc(ncc2)C(=O)NC
Clave InChI
USLJNRHZMUHXEP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)