Y0002062
Amorolfine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Amorolfine, (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
amorolfine
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)