Documentos clave
SU860182
Supelco
Universal Vial
TopSert, amber polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
amber polypropylene (with graduations)
Características
large opening (6.0 mm)
envase
pkg of 1 × 100 ea (SU860182)
disponibilidad
not available in USA
diám. × Al
11.6 mm × 32 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Información legal
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)