Documentos clave
SU860155
Supelco
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
beige silicon liner
blue polypropylene screw cap (open-top)
Características
UltraBond
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1 × 1000 ea (SU860155)
disponibilidad
not available in USA
grosor
1.3 mm
Adaptador
for 9 mm (short thread)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)