Key Documents
SU860140
Supelco
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
Ultra-clean, blue polypropylene (with 6 mm center hole)
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
material
blue polypropylene (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone
feature
Ultra-clean
hardness
55 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
for 9 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)