Documentos clave
SU860117
Supelco
Insert for 2mL large opening vial
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass (shell style)
envase
pkg of 1000 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E.
6 mm
diám. × Al
6 mm × 31 mm
volumen
0.2 mL
compatibilidad
for use with 1.5 mL large opening vials
Descripción general
Die Einsätze passen in 12mm × 32mm Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)