Documentos clave
SU860108
Supelco
Snap Top Seals
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Materiales
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
dureza
60 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diám. × grosor
11 mm × 1.0 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)