Documentos clave
SU860043
Supelco
Viales de automuestreo TopSert TPX®
Short thread vial with integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiales
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Características
TopSert
envase
pkg of 100 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diám. × Al
11.6 mm × 32 mm
volumen
0.2 mL
Adaptador
thread for 9 mm
compatibilidad
for use with 9 mm short thread screw caps
Información legal
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)