SAAR6725000
Water
Deionized, UniLAB™
Sinónimos:
Water
About This Item
Productos recomendados
product name
Agua, uniLAB™
product line
uniLAB™
packaging
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR6725000LL)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)