Merck
SAAR5042020
Cloruro de potasio
univAR
About This Item
Fórmula lineal:
KCl
Número de CAS:
Peso molecular:
74.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
product line
univAR
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5042020EM)
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Puede utilizarse para la preparación de disolución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas.
Analysed reagent
For laboratory use only
Legal Information
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)