Merck
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
Sinónimos:
Methylene Blue hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18ClN3S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein/REAXYS Number:
3599847
MDL number:
UNSPSC Code:
41116100
product name
Methylene Blue,
packaging
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4164600EM)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Application
For laboratory use only
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)