Merck
SAAR2676020
D-(+)-Glucosa
anhydrous, univAR
Sinónimos:
Dextrosa
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724615
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2676020EM)
mp
150-152 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)