SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Productos recomendados
packaging
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190888KN)
pH
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
Application
For laboratory use only
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)