SAAR1524500
Carbonato de calcio
univAR™
About This Item
Productos recomendados
product line
univAR™
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524500EM)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)