PTCO000
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 0)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Categorías relacionadas
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Aplicación
Características y beneficios
- ISO 9001 certified
- Traceable to international standards
- Available as 500 mL in tamper evident packaging
- 12 months shelf life
- Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)