PS2071-250MG
Deltamethrin
analytical standard
About This Item
grade
analytical standard
packaging
ampule of 250 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-2071
SMILES string
CC1(C)[C@@H](\C=C(\Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)