Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15N5O6S
Número CAS:
Peso molecular:
381.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
587472
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-1078
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)
InChI key
RSMUVYRMZCOLBH-UHFFFAOYSA-N
General description
Metsulfuron-methyl is a sulfonylurea herbicide, which finds broad-spectrum of applications in weed control management in cultivation of a variety of crops.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Metsulfuron-methyl may be used as a reference standard for the following:
- Determining the metsulfuron-methyl content in soil and water samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
- Analysis of metsulfuron-methyl in water samples extracted using multiwalled carbon nanotubes solid phase extraction packing material by high performance liquid chromatography (HPLC).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metsulfuron-methyl
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?