PHR9298
Ketoisoleucine sodium salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(±)-3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt, (±)-Sodium 3-methyl-2-oxovalerate, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, DL-α-Keto-β-methylvaleric acid sodium salt, Ketoisoleucine sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CCC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)