PHR9253
(16α)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Dexamethasone Impurity H, Dexamethasone impurity H (PhEur), 17-Hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl acetate
About This Item
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
dexamethasone
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@]12[C@](C[C@@H](C)[C@]2(O)C(COC(C)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)C3=CC1)=O
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)